Learn More
2-Bromobenzhidrazida, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11344374
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11344374 25 g 25 g
11334374 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11344374 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00937.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 29418-67-5 | C7H7BrN2O | 215.05 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29418-67-5
Fórmula molecular C7H7BrN2O
Peso molecular (g/mol) 215.05
Número MDL MFCD00051577
Clave InChI PQNLAYLOCZKPIY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromobenzhydrazide, 2-bromobenzoic hydrazide, benzoylhydrazine, o-bromo, 2-bromobenzoyl hydrazine, 2-bromo-benzoic acid hydrazide, 2-bromobenzenecarbohydrazide, 2-bromobenzoic acid hydrazide, bromobenzhydrazide, pubchem3742, 2-bromobenzoylhydrazine
PubChem CID 101460
Nombre IUPAC 2-bromobenzohidracida
SMILES NNC(=O)C1=CC=CC=C1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromobenzhydrazide
Punto de fusión 152°C to 154°C
Cantidad 25 g
Beilstein 1941021
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.05
Porcentaje de pureza ≥98%