Learn More
Cloruro de 2-bromobencenosulfonilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490224
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11490224 5 g 5 g
11480224 1 g 1 g
11400234 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11490224 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13645.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2905-25-1 | C6H4BrClO2S | 255.51 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2905-25-1
Fórmula molecular C6H4BrClO2S
Peso molecular (g/mol) 255.51
Número MDL MFCD00051971
Clave InChI VFPWGZNNRSQPBT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromobenzene-1-sulfonyl chloride, 2-bromobenzenesulphonyl chloride, 2-bromosulfonyl chloride, o-bromobenzenesulfonyl chloride, 2-bromophenylsulfonyl chloride, 2-bromobenzenesulfonylchloride, 2-bromobenzenesulphonylchloride, 2-bromophenyl chlorosulfone, 2-bromo-benzenesulfonyl chloride, 2-bromobenzene sulfonyl chloride
PubChem CID 520403
SMILES ClS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromobenzenesulfonyl chloride
Punto de fusión 48°C to 52°C
Punto de ebullición 127°C to 128°C (2.4 mmHg)
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Beilstein 2692202
Sensibilidad Moisture sensitive
Nombre IUPAC 2-cloruro de bromobencenosulfonilo
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.52
Porcentaje de pureza 98%