Learn More
Cloruro de 2-bromobencenosulfonil, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10606403 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10606403 1 g Frasco de vidrio 1 g
10401501 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10606403 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 306440010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2905-25-1 | C6H4BrClO2S | 255.51 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2905-25-1
Fórmula molecular C6H4BrClO2S
Peso molecular (g/mol) 255.51
Número MDL MFCD00051971
Clave InChI VFPWGZNNRSQPBT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromobenzene-1-sulfonyl chloride, 2-bromobenzenesulphonyl chloride, 2-bromosulfonyl chloride, o-bromobenzenesulfonyl chloride, 2-bromophenylsulfonyl chloride, 2-bromobenzenesulfonylchloride, 2-bromobenzenesulphonylchloride, 2-bromophenyl chlorosulfone, 2-bromo-benzenesulfonyl chloride, 2-bromobenzene sulfonyl chloride
PubChem CID 520403
Nombre IUPAC 2-cloruro de bromobencenosulfonilo
SMILES ClS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromobenzenesulfonyl chloride
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 50.0°C to 51.0°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (ex Cl) (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrC6H4SO2Cl
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.52
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Bromobenzenesulfonyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Bromobenzenesulfonyl chloride