Learn More
Ácido 2-bromobencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11329425
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11329425 5 g 5 g
11319425 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11329425 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L18581.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 244205-40-1 | C6H6BBrO2 | 200.83 g/mol
2-Bromobenzeneboronic acid is used to promote greener amidations of carboxylic acids and amines in catalytic amounts. This technology avoids the requirement of preactivation of the carboxylic acid or use of coupling reagents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 2-bromobencenoborónico se utiliza para promover amidaciones más verdes de ácidos carboxílicos y aminas en cantidades catalíticas. Esta tecnología evita el requisito de preactivación del ácido carboxílico o el uso de reactivos de acoplamiento.
Solubilidad
Soluble en metanol. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 244205-40-1
Fórmula molecular C6H6BBrO2
Peso molecular (g/mol) 200.83
Número MDL MFCD01114672
Clave InChI PLVCYMZAEQRYHJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromophenyl boronic acid, o-bromophenylboronic acid, 2-bromobenzeneboronic acid, 2-bromophenylboronicacid, boronic acid, 2-bromophenyl, bromobenzeneboronic acid, pubchem13095, 2-bromo phenyl boronic acid, 2-bromo-phenyl boronic acid
PubChem CID 2773294
Nombre IUPAC ácido (2-bromofenil)borónico
SMILES OB(O)C1=CC=CC=C1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromobenzeneboronic acid
Punto de fusión 108°C to 110°C
Cantidad 5 g
Beilstein 8542615
Información de solubilidad Soluble in methanol. Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.83
Porcentaje de pureza 98%