Learn More
2-Bromobenzamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11433897
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11433897 5 g 5 g
11443897 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11433897 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18331.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 4001-73-4 | C7H6BrNO | 200.035 g/mol
2-Bromobenzamide has been used in microwave assisted one-pot synthesis of substituted 3-(phenylmethylene)isoindolin-1-ones, palladium-catalyzed synthesis of phenanthridinones and in the synthesis of new water-soluble iminophosphorane ligand.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-bromobenzamida se ha utilizado en la síntesis en un solo recipiente asistida por microondas de los sustitutos 3-(fenilmetileno)isoindolina-1-onas, la síntesis catalizada de paladio de fenantridinonas y en la síntesis de nuevo ligando de iminofosforano soluble en agua.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de los agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4001-73-4
Fórmula molecular C7H6BrNO
Peso molecular (g/mol) 200.035
Número MDL MFCD00007969
Clave InChI NHNAEZDWNCRWRW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzamide, 2-bromo, o-bromobenzamide, benzamide, o-bromo, 2-bromo-benzamide, 2-bromobenzamide, bromobenzamide, pubchem3733, maybridge1_005867, acmc-209j9x
PubChem CID 77616
Nombre IUPAC 2-bromobenzamida
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)N)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromobenzamide
Punto de fusión 160°C to 162°C
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.03
Porcentaje de pureza 98%