Learn More
2-Bromobenzamide, 97%, Maybridge
Código de producto. 10473393
Cambiar vista
Click to view available options
Frasco de vidrio ámbar; 10 g
Código de producto.
10473393 Frasco de vidrio ámbar; 10 g
1 options
Código de producto. 10473393 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor RDP00161EA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromobenzamide
CAS 4001-73-4
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C7H6BrNO
Fórmula lineal BrC6H4C(=O)NH2
Cantidad 10 g
Sinónimo benzamide, 2-bromo, o-bromobenzamide, benzamide, o-bromo, 2-bromo-benzamide, 2-bromobenzamide, bromobenzamide, pubchem3733, maybridge1_005867, acmc-209j9x
Clave InChI NHNAEZDWNCRWRW-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)N)Br
Nombre IUPAC 2-bromobenzamida
Peso molecular (g/mol) 200.035
PubChem CID 77616
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.03
Porcentaje de pureza 97%