missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Bromobenzaldoxima, 96 %, Thermo Scientific™

Código de producto. p-7026798
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11426206 1 g 1 g
11436206 5 g 5 g
11446206 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11426206 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23023.03
Solicitar formato a granel o personalizado

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 34158-72-0
Fórmula molecular C7H6BrNO
Peso molecular (g/mol) 200.04
Número MDL MFCD00082734
Clave InChI PSIRFUPZHPEKAE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromobenzaldoxime, e-2-bromobenzaldehyde oxime, 2-bromobenzaldehyde oxime, e-n-2-bromophenyl methylidene hydroxylamine, e-1-2-bromophenyl-n-hydroxymethanimine, z-n-2-bromophenyl methylidene hydroxylamine, 2-bromobenzal-doxime, pubchem3731, 2-bromophenyl hydroxyimino methane, ne-n-2-bromophenyl methylidene hydroxylamine
PubChem CID 6876022
Nombre IUPAC (NE)-N-[(2-bromofenil)metilideno]hidroxilamina
SMILES ON=CC1=CC=CC=C1Br

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 2-Bromobenzaldoxime
Punto de fusión 100°C to 104°C
Cantidad 1 g
Beilstein 471599
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.03
Porcentaje de pureza 96%
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.