Learn More
2-Bromobenzaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromobenzaldehyde |
| CAS | 6630-33-7 |
| Fórmula molecular | C7H5BrO |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | o-Bromobenzaldehyde, 1-Bromo-2-formylbenzene, 2-Bromobenzenecarboxaldehyde, NSC 60390, o-Bromobenzaldehyde |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5BrO/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-5H |
| SMILES | Brc1ccccc1C=O |
| Nombre IUPAC | 2-bromobenzaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 185.02 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 183.9524 |