Learn More
Acetal etilénico de 2-bromobenzaldehído, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11365385
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11365385 25 g 25 g
11355385 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11365385 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19604.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima y un intermedio utilizado en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Difícil de mezclar en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34824-58-3
Fórmula molecular C9H9BrO2
Peso molecular (g/mol) 229.07
Número MDL MFCD00155124
Clave InChI IWSGKSUCFVOWQU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-2-bromophenyl-1,3-dioxolane, 2-bromobenzaldehyde ethylene acetal, 1,3-dioxolane, 2-2-bromophenyl, 1-bromo-2-1,3-dioxolan-2-yl benzene, 2-bromophenyldioxolane, 2-bromo benzaldehyde ethylene glycol acetal, 2-2-bromo-phenyl-1,3 dioxolane, pubchem3729, acmc-1csyy, bromobenzaldehyde ethylene acetal
PubChem CID 553534
Nombre IUPAC 2-(2-bromofenil)-1,3-dioxolano
SMILES BrC1=CC=CC=C1C1OCCO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromobenzaldehyde ethylene acetal
Punto de ebullición 126°C to 127°C (5 mmHg)
Índice de refracción 1.568
Cantidad 25 g
Beilstein 1284374
Información de solubilidad Difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.07
Porcentaje de pureza ≥98%