Learn More
2-Bromobenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11467347
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11467347 500 g 500 g
11447347 25 g 25 g
11457347 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11467347 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15065.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6630-33-7 | C7H5BrO | 185.02 g/mol
2-Bromobenzaldehyde is used in L-threonine aldolase-catalyzed enantio and diastereoselective aldol reactions. Further, it reacts with trichloromethane to prepare 1-(2-bromo-phenyl)-2,2,2-trichloro-ethanol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-bromobenzaldehído se utiliza en reacciones aldólicas diastereoselectivas y enantio catalizadas con L-treonina aldolasa. Además, reacciona con el triclorometano para preparar 1-(2-bromofenil)-2,2,2-tricloro-etanol.
Solubilidad
Soluble en alcohol y benceno. Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con bases fuertes, agentes oxidantes fuertes y agentes reductores fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6630-33-7
Fórmula molecular C7H5BrO
Peso molecular (g/mol) 185.02
Número MDL MFCD00003300
Clave InChI NDOPHXWIAZIXPR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-bromobenzaldehyde, benzaldehyde, 2-bromo, benzaldehyde, o-bromo, 2-bromo benzaldehyde, bromobenzaldehyde, bromo benzaldehyde, o-bromo-benzaldehyde, 2-formylbromobenzene, 2-bromo-benzaldehyde, benzaldehyde, bromo
PubChem CID 81129
Nombre IUPAC 2-bromobenzaldehído
SMILES BrC1=CC=CC=C1C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromobenzaldehyde
Punto de fusión 18°C to 21°C
Densidad 1.597
Punto de ebullición 228°C to 230°C
Temperatura de inflamación 95°C (203°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.596
Cantidad 500 g
Beilstein 636132
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in alcohol and benzene. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.03
Porcentaje de pureza 98%