Learn More
2-Bromoantraquinona, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 17261236 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17261236 25 g 25 g
17241236 1 g 1 g
17251236 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17261236 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 467790250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 572-83-8
Fórmula molecular C14H7BrO2
Peso molecular (g/mol) 287.11
Clave InChI VTSDGYDTWADUJQ-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC 2-bromo-9,10-dihidroantraceno-9,10-diona
SMILES BrC1=CC=C2C(=O)C3=CC=CC=C3C(=O)C2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromoanthraquinone
Punto de fusión 208.0°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 287.11