Learn More
2-Bromoantraceno, TRC
Código de producto. 30336191
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30336191 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30336191 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB680133100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromoanthracene
CAS 7321-27-9
Fórmula molecular C14 H9 Br
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H9Br/c15-14-6-5-12-7-10-3-1-2-4-11(10)8-13(12)9-14/h1-9H
SMILES BrC=1C=CC2=CC=3C=CC=CC3C=C2C1
Nombre IUPAC 2-bromoantraceno
Peso molecular (g/mol) 257.12526
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.9888