Learn More
2-bromoanisol, 98%
Código de producto. 11489193
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11489193 100 g 100 g
11479193 25 g 25 g
11499193 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11489193 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11692.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 578-57-4 | C7H7BrO | 187,036 g/mol
El 2-bromoanisol se utilizó en la síntesis de compuestos de bifenilo sustituidos asimétricos, utilizados para producir (2-metoxi-fenil)-acetona a una temperatura de 100 °C.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Aplicaciones
El 2-bromoanisol se utilizó en la síntesis de compuestos bifenilos sustituidos no simétricos, que se usan para producir (2-metoxi-fenil)-acetona a una temperatura de 100 °C.
Solubilidad
Soluble en etanol y éter dietílico.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en recipientes bien sellados. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 578-57-4
Fórmula molecular C7H7BrO
Peso molecular (g/mol) 187.036
Número MDL MFCD00000064
Clave InChI HTDQSWDEWGSAMN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromoanisole, o-bromoanisole, benzene, 1-bromo-2-methoxy, 2-methoxybromobenzene, o-anisyl bromide, anisole, o-bromo, o-methoxybromobenzene, 2-bromoanisol, o-methoxyphenyl bromide, 2-methoxyphenyl bromide
PubChem CID 11358
Nombre IUPAC 1-bromo-2-metoxibenceno
SMILES COC1=CC=CC=C1Br
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 2-Bromoanisole
Punto de fusión 2°C to 3°C
Densidad 1.511
Punto de ebullición 220°C to 222°C
Temperatura de inflamación 96°C (204°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Índice de refracción 1.574
Cantidad 100 g
Beilstein 1859996
Información de solubilidad Soluble in ethanol and diethyl ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.04
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RU– Solo para uso en investigación
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.