Learn More
2-bromoanisol, 98%
Código de producto. 11479193
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11479193 25 g 25 g
11489193 100 g 100 g
11499193 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11479193 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11692.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 578-57-4 | C7H7BrO | 187,036 g/mol
El 2-bromoanisol se utilizó en la síntesis de compuestos de bifenilo sustituidos asimétricos, utilizados para producir (2-metoxi-fenil)-acetona a una temperatura de 100 °C.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Aplicaciones
El 2-bromoanisol se utilizó en la síntesis de compuestos bifenilos sustituidos no simétricos, que se usan para producir (2-metoxi-fenil)-acetona a una temperatura de 100 °C.
Solubilidad
Soluble en etanol y éter dietílico.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en recipientes bien sellados. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 578-57-4
Fórmula molecular C7H7BrO
Peso molecular (g/mol) 187.036
Número MDL MFCD00000064
Clave InChI HTDQSWDEWGSAMN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromoanisole, o-bromoanisole, benzene, 1-bromo-2-methoxy, 2-methoxybromobenzene, o-anisyl bromide, anisole, o-bromo, o-methoxybromobenzene, 2-bromoanisol, o-methoxyphenyl bromide, 2-methoxyphenyl bromide
PubChem CID 11358
Nombre IUPAC 1-bromo-2-metoxibenceno
SMILES COC1=CC=CC=C1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromoanisole
Punto de fusión 2°C to 3°C
Densidad 1.511
Punto de ebullición 220°C to 222°C
Temperatura de inflamación 96°C (204°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Índice de refracción 1.574
Cantidad 25 g
Beilstein 1859996
Información de solubilidad Soluble in ethanol and diethyl ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.04
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación