Learn More
2-bromoanilina, TRC
Código de producto. 30344640
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30344640 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30344640 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB67995025G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromoaniline
CAS 615-36-1
Fórmula molecular C6 H6 Br N
Cantidad 25 g
Sinónimo Aniline, o-bromo- (8CI), 2-Bromobenzenamine, 2-Amino-1-bromobenzene, 2-Aminobromobenzene, 2-Bromoaniline, 2-Bromophenylamine, NSC 7086, o-Aminobromobenzene, o-Bromoaniline
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6BrN/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,8H2
SMILES Nc1ccccc1Br
Nombre IUPAC 2-bromoanilina
Peso molecular (g/mol) 172.0225
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.9684