Learn More
2-bromoanilina, TRC
Código de producto. 30334736
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30334736 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30334736 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6799505G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromoaniline
CAS 615-36-1
Fórmula molecular C6 H6 Br N
Cantidad 5 g
Sinónimo Aniline, o-bromo- (8CI), 2-Bromobenzenamine, 2-Amino-1-bromobenzene, 2-Aminobromobenzene, 2-Bromoaniline, 2-Bromophenylamine, NSC 7086, o-Aminobromobenzene, o-Bromoaniline
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6BrN/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,8H2
SMILES Nc1ccccc1Br
Nombre IUPAC 2-bromoanilina
Peso molecular (g/mol) 172.0225
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.9684
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.