Learn More
2-Bromoanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11479363
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11479363 25 g 25 g
11489363 100 g 100 g
11499363 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11479363 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11788.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 615-36-1 | C6H6BrN | 172.025 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
La 2-bromoanilina se utiliza como inhibidor de la corrosión, así como agente emulsionante y antiséptico. Se utiliza en la industria del caucho; por ejemplo, difenilguanidinas, fenilendiaminas, mercaptobenzotiazoles, anilina, cetonas, etc.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar a 2-8 °C. Incompatible con ácidos, cloruros ácidos, anhídridos de ácidos, cloroformiatos y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 615-36-1
Fórmula molecular C6H6BrN
Peso molecular (g/mol) 172.025
Número MDL MFCD00007632
Clave InChI AOPBDRUWRLBSDB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-bromoaniline, benzenamine, 2-bromo, o-aminobromobenzene, aniline, o-bromo, 2-bromobenzenamine, bromoaniline 2-, 2-bromo aniline, 2-bromophenylamine, benzenamine,2-bromo, 2-bromioaniline
PubChem CID 11992
Nombre IUPAC 2-bromoanilina
SMILES C1=CC=C(C(=C1)N)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromoaniline
Punto de fusión 27°C to 31°C
Densidad 1.578
Punto de ebullición 228°C to 230°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Characteristic
Cantidad 25 g
Número UN UN2811
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.03
Porcentaje de pureza 98%