Learn More
2-Bromoanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10549980 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 g
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10549980 25 g Frasco de vidrio 25 g
10325690 100 g Frasco de vidrio 100 GR
11340260 500 g Frasco de vidrio 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10549980 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 106610250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 615-36-1 | C6H6BrN | 172.02 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 615-36-1
Fórmula molecular C6H6BrN
Peso molecular (g/mol) 172.02
Clave InChI AOPBDRUWRLBSDB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11992
Nombre IUPAC 2-bromoanilina
SMILES C1=CC=C(C(=C1)N)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromoaniline
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 29.0°C to 31.0°C
Densidad 1.5780g/mL
Punto de ebullición 229.0°C
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrC6H4NH2
Índice de refracción 1.6170 to 1.6190
Cantidad 25 g
Beilstein 12,631
Gravedad específica 1.578
Sinónimo o-bromoaniline, benzenamine, 2-bromo, o-aminobromobenzene, aniline, o-bromo, 2-bromobenzenamine, bromoaniline 2-, 2-bromo aniline, 2-bromophenylamine, benzenamine,2-bromo, 2-bromioaniline
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether,alcohols
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.02
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido después derretirse
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Bromoaniline
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.