Learn More
2-Bromoadenina, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromoadenine |
| CAS | 28128-25-8 |
| Fórmula molecular | C5 H4 Br N5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2-Bromo-9H-purin-6-amine, 2-Bromo-1H-purin-6-amine, 2-Bromo-7H-purin-6-amine, 2-Bromoadenine, NSC 52757 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H4BrN5/c6-5-10-3(7)2-4(11-5)9-1-8-2/h1H,(H3,7,8,9,10,11) |
| SMILES | Nc1nc(Br)nc2nc[nH]c12 |
| Nombre IUPAC | 2-bromo-7H-purin-6-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 214.023 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 212.965 |