Learn More
2-Bromoadamantano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11419787
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11419787 25 g 25 g
11409787 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11419787 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22760.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 7314-85-4 | C10H15Br | 215.134 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7314-85-4
Fórmula molecular C10H15Br
Peso molecular (g/mol) 215.134
Número MDL MFCD00074745
Clave InChI RCXJARRRXOPXBC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-adamantyl bromide, adamantane, 2-bromo, tricyclo 3.3.1.13,7 decane, 2-bromo, tricyclo 3.3.1.1 3,7 decane, 2-bromo, 1r,3r,5r,7r-2-bromoadamantane, 2-bromo-adamantane, 2-bromanyladamantane, pubchem8752, 2alpha-bromoadamantane, 2-bromotricyclo 3.3.1.13.7 decane
PubChem CID 522482
Nombre IUPAC 2-bromoadamantano
SMILES C1C2CC3CC1CC(C2)C3Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromoadamantane
Punto de fusión 136°C to 141°C
Cantidad 25 g
Beilstein 4655839
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.14
Porcentaje de pureza 98%