Learn More
Ácido 2-bromoacrílico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11324504
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11324504 1 g 1 g
11334504 5 g 5 g
15488789 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11324504 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01194.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 10443-65-9 | C3H3BrO2 | 150.96 g/mol
2-Bromoacrylic acid is used as a raw material on QSAR models to predict mutagenicity of acrylates. It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 2-bromoacrílico se utiliza como materia prima en los modelos de QSAR para predecir la mutagenicidad de los acrilatos. Se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Es miscible con agua.
Notas
Sensible al calor. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10443-65-9
Fórmula molecular C3H3BrO2
Peso molecular (g/mol) 150.96
Número MDL MFCD00014333
Clave InChI HMENQNSSJFLQOP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromoacrylic acid, bromoacrylic acid, ccris 5478, .alpha.-bromoacrylic acid, 2-bromo-acrylic acid, alpha-bromo acrylic acid, 2-propenoic acid, bromo, acmc-1c0k4, 2-propenoic acid, 2-bromo
PubChem CID 82633
Nombre IUPAC ácido 2-bromoprop-2-enoico
SMILES OC(=O)C(Br)=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromoacrylic acid
Punto de fusión 65°C to 70°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3261
Beilstein 1740582
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.96
Porcentaje de pureza 95%