Learn More
2-Bromoacetilamino-3-(2-clorobenzoil)-5-(2-carbometoxietil)tiofeno, TRC
Código de producto. 30343597
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30343597 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30343597 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6790855MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromoacetylamino-3-(2-chlorobenzoyl)-5-(2-carbomethoxyethyl)thiophene
CAS 100827-79-0
Fórmula molecular C17H15BrClNO4S
Cantidad 5 mg
Sinónimo 5-[(2-Bromoacetyl)amino]-4-(2-chlorobenzoyl)-2-thiophenepropanoic Acid Methyl Ester, 5-[(Bromoacetyl)amino]-4-(2-chlorobenzoyl)-2-thiophenepropanoic Acid Methyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C17H15BrClNO4S/c1-24-15(22)7-6-10-8-12(17(25-10)20-14(21)9-18)16(23)11-4-2-3-5-13(11)19/h2-5,8H,6-7,9H2,1H3,(H,20,21)
SMILES COC(=O)CCc1cc(C(=O)c2ccccc2Cl)c(NC(=O)CBr)s1
Nombre IUPAC 3-[5-[(2-bromoacetil)amino]-4-(2-clorobenzoil)tiofen-2-il]propanoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 444.73