Learn More
2-(Bromoacetil)tiofeno, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15487937
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15487937 1 g 1 g
15497937 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15487937 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51060.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10531-41-6
Fórmula molecular C6H5BrOS
Peso molecular (g/mol) 205.069
Número MDL MFCD02677721
Clave InChI UHWNENCHFSDZQP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-1-thiophen-2-yl ethanone, 2-2-bromoacetyl thiophene, 2-bromo-1-2-thienyl-1-ethanone, 2-bromoacetyl thiophene, 2-bromo-1-thiophen-2-yl-ethanone, 2-bromo-1-2-thienyl ethanone, 2-bromo-1-thiophen-2-yl ethan-1-one, ethanone, 2-bromo-1-2-thienyl, ethanone, 2-bromo-1-thienyl, 2-bromo-1-2-thienyl ethan-1-one
PubChem CID 2776372
Nombre IUPAC 2-bromo-1-tiofen-2-iletanona
SMILES C1=CSC(=C1)C(=O)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Bromoacetyl)thiophene
Punto de fusión 29°C to 33°C
Punto de ebullición 127°C to 130°C (7 mmHg)
Olor Pungent
Cantidad 1 g
Número UN UN3261
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.07
Porcentaje de pureza 97%
RU– Solo para uso en investigación