Learn More
2-(Bromoacetil)naftaleno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11466836
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11466836 10 g 10 g
11476836 50 g 50 g
11486836 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11466836 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23960.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 613-54-7 | C12H9BrO | 249.107 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 613-54-7
Fórmula molecular C12H9BrO
Peso molecular (g/mol) 249.107
Número MDL MFCD00004109
Clave InChI YHXHHGDUANVQHE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-2'-acetonaphthone, bromomethyl 2-naphthyl ketone, 2-bromoacetyl naphthalene, 2-bromo-1-naphthalen-2-yl ethanone, 2-bromo-1-2-naphthyl-1-ethanone, ethanone, 2-bromo-1-2-naphthalenyl, 2-bromo-1-2-naphthyl ethanone, 2-bromo-1-naphthalen-2-yl ethan-1-one, alpha-bromo-2'-acetonaphthone, 2-bromo-1-naphthalen-2-yl-ethanone
PubChem CID 69179
Nombre IUPAC 2-bromo-1-naftaleno-2-iletanona
SMILES C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C(=O)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Bromoacetyl)naphthalene
Punto de fusión 80°C to 85°C
Cantidad 10 g
Número UN UN3261
Beilstein 639153
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.11
Porcentaje de pureza 98%