Learn More
Bromuro de 2-bromoacetilo, TRC
Código de producto. 30335182
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30335182 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30335182 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB67915010G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromoacetyl bromide
CAS 598-21-0
Fórmula molecular C2 H2 Br2 O
Cantidad 10 g
Sinónimo Bromoacetyl Bromide, Monobromoacetyl Bromide, α-Bromoacetyl Bromide
Fórmula InChI InChI=1S/C2H2Br2O/c3-1-2(4)5/h1H2
SMILES BrCC(=O)Br
Nombre IUPAC 2-bromuro de bromoacetilo
Peso molecular (g/mol) 201.84
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.8472