Learn More
2-Bromoacetil-7-etilbenzofurano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromoacetyl-7-ethylbenzofuran |
| CAS | 593266-85-4 |
| Fórmula molecular | C12H11BrO2 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 2-Bromo-1-(7-ethyl-2-benzofuranyl)ethanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H11BrO2/c1-2-8-4-3-5-9-6-11(10(14)7-13)15-12(8)9/h3-6H,2,7H2,1H3 |
| SMILES | CCc1cccc2cc(oc12)C(=O)CBr |
| Nombre IUPAC | 2-bromo-1-(7-etil-1-benzofuran-2-il)etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 267.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 265.9942 |