Learn More
2-(Bromoacetil)-6-metoxinaftaleno, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15229305 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15229305 5 g 5 g
15219305 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15229305 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 450060050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 10262-65-4 | Molecular Formula: C13H11BrO2 | Molecular Weight: 279.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10262-65-4
Fórmula molecular C13H11BrO2
Peso molecular (g/mol) 279.13
Clave InChI HHHKEQGAGUAOQI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromoacetyl-6-methoxynaphthalene, 2-bromo-1-6-methoxy-2-naphthyl ethanone, 2-bromo-6'-methoxy-2'-acetonaphthone, 2-bromo-1-6-methoxynaphthalen-2-yl ethan-1-one, 2-bromo-1-6-methoxynaphthalen-2-yl ethanone, ethanone, 2-bromo-1-6-methoxy-2-naphthalenyl, enamine_005243, 2-bromo-1-6-methoxy-naphthalen-2-yl-ethanone
PubChem CID 193452
Nombre IUPAC 2-bromo-1-(6-metoxinaftalen-2-il)etanona
SMILES COC1=CC2=C(C=C1)C=C(C=C2)C(=O)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Bromoacetyl)-6-methoxynaphthalene
Punto de fusión 112.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.13
Porcentaje de pureza 96%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-(Bromoacetyl)-6-methoxynaphthalene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.