Learn More
2-Bromoacetofenona, TRC
Código de producto. 30343596
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Unit Size:
250 g
Product Code. Cantidad Unit Size
30343596 250 g 250 g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30343596 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB679065250G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Bromoacetophenone
CAS 70-11-1
Fórmula molecular C8H7BrO
Cantidad 250 g
Sinónimo 1-Bromo-2-phenylethan-2-one, 1-Phenyl-2-bromoethanone, 2-Bromo-1-phenylethan-1-one, 2-Bromo-1-phenylethanone, 2-Bromoacetophenone, Benzoylmethyl Bromide, Bromoacetophenone, Bromomethyl Phenyl Ketone, NSC 9807, Phenacyl Bromide, Phenyl Bromomethyl Ketone, Stauffer 4644, alpha-Bromoacetophenone, beta-Bromoacetophenone, ω-Bromacetophenone, ω-Bromoacetophenone
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7BrO/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
SMILES BrCC(=O)c1ccccc1
Nombre IUPAC 2-bromo-1-feniletanona
Peso molecular (g/mol) 199.04
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.968