Learn More
2-Bromoacetofenona, TRC
Código de producto. 30344005
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30344005 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30344005 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB679065100G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromoacetophenone
CAS 70-11-1
Fórmula molecular C8H7BrO
Cantidad 100 g
Sinónimo 1-Bromo-2-phenylethan-2-one, 1-Phenyl-2-bromoethanone, 2-Bromo-1-phenylethan-1-one, 2-Bromo-1-phenylethanone, 2-Bromoacetophenone, Benzoylmethyl Bromide, Bromoacetophenone, Bromomethyl Phenyl Ketone, NSC 9807, Phenacyl Bromide, Phenyl Bromomethyl Ketone, Stauffer 4644, alpha-Bromoacetophenone, beta-Bromoacetophenone, ω-Bromacetophenone, ω-Bromoacetophenone
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7BrO/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
SMILES BrCC(=O)c1ccccc1
Nombre IUPAC 2-bromo-1-feniletanona
Peso molecular (g/mol) 199.04
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.968