Learn More
2'-Bromoacetofenona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11464014
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11464014 10 g 10 g
11474014 50 g 50 g
11484014 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11464014 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11982.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2142-69-0 | C8H7BrO | 199.05 g/mol
2-bromoacetophenone is employed in the selective derivatization of cytosine moieties for the determination of global DNA methylation by reversed phase high performance liquid chromatography with spectrofluorimetric detection.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-bromoacetofenona se emplea en la derivatización selectiva de las ansiedades de la citosina para la determinación de la metilación global del ADN mediante cromatografía líquida de alta resolución en fase inversa con detección espectrofluorimétrica.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenger alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2142-69-0
Fórmula molecular C8H7BrO
Peso molecular (g/mol) 199.05
Número MDL MFCD00000067
Clave InChI PIMNFNXBTGPCIL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2'-bromoacetophenone, 1-2-bromophenyl ethanone, o-bromoacetophenone, ethanone, 1-2-bromophenyl, 1-acetyl-2-bromobenzene, 1-2-bromophenyl ethan-1-one, acetophenone, 2'-bromo, 1-2-bromomphenyl ethanone, acetophenone, o-bromo, o-bromophenyl methyl ketone
PubChem CID 75060
Nombre IUPAC 1-(2-bromofenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC=CC=C1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Bromoacetophenone
Densidad 1.476
Punto de ebullición 116°C to 117°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.568
Cantidad 10 g
Beilstein 1931534
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.05
Porcentaje de pureza 99%