Learn More
2-Bromoacetofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11433057
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11433057 500 g 500 g
11413057 25 g 25 g
11423057 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11433057 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15576.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 70-11-1 | C8H7BrO | 199.047 g/mol
It is used in preparation of crystalline esters from acids. 2-Bromoacetophenone is a complete and irreversible inactivator of human liver aldehyde dehydrogenase isoenzymes E1 and E2.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
se utiliza en la preparación de ésteres cristalinos a partir de ácidos. La 2-bromoacetofenona es un inactivador completo e irreversible de las isoenzimas E1 y E del aldehído deshidrogenasa del hígado humano2.
Solubilidad
insoluble en agua.
Notas
almacénese en un recipiente hermético en condiciones frescas y secas. Incompatible con agentes oxidantes, ácidos y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 70-11-1
Fórmula molecular C8H7BrO
Peso molecular (g/mol) 199.047
Número MDL MFCD00000195
Clave InChI LIGACIXOYTUXAW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromoacetophenone, phenacyl bromide, 2-bromo-1-phenylethan-1-one, bromoacetophenone, ethanone, 2-bromo-1-phenyl, bromomethyl phenyl ketone, alpha-bromoacetophenone, stauffer 4644, omega-bromoacetophenone, acetophenone, 2-bromo
PubChem CID 6259
ChEBI CHEBI:51846
Nombre IUPAC 2-bromo-1-feniletanona
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromoacetophenone
Punto de fusión 48°C to 51°C
Densidad 1.65
Punto de ebullición 140°C (11 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Pungent
Cantidad 500 g
Número UN UN2645
Beilstein 606474
Índice Merck 14,1402
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.05
Porcentaje de pureza 98%