Learn More
2-Bromoacetofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10357420 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 GR
2.50 KG
25 GR
500 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10357420 25 g Frasco de plástico 25 GR
10071720 100 g Frasco de plástico 100 GR
10635012 500 g Frasco de plástico 500 GR
10669853 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10357420 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 152010250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 70-11-1 | C8H7BrO | 199.05 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de acilación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 70-11-1
Fórmula molecular C8H7BrO
Peso molecular (g/mol) 199.05
Número MDL MFCD00000195
Clave InChI LIGACIXOYTUXAW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromoacetophenone, phenacyl bromide, 2-bromo-1-phenylethan-1-one, bromoacetophenone, ethanone, 2-bromo-1-phenyl, bromomethyl phenyl ketone, alpha-bromoacetophenone, stauffer 4644, omega-bromoacetophenone, acetophenone, 2-bromo
PubChem CID 6259
ChEBI CHEBI:51846
Nombre IUPAC 2-bromo-1-feniletanona
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromoacetophenone
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 46.0°C to 51.0°C
Color Marrón-verde a blanco
Punto de ebullición 135.0°C (18.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal C6H5COCH2Br
Cantidad 25 g
Beilstein 07, 283
Fieser 02,316; 12,381
Índice Merck 15, 1409
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble in water. Other solubilities: freely soluble in alcohol,benzene,chloroform,and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.05
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Cristales o polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Bromoacetophenone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.