Learn More
2-bromoacetonitrilo, TRC
Código de producto. 30180305
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
Tamaño de la unidad:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180305 5 g 5 g
30179996 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30180305 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6790455G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 590-17-0
Fórmula molecular C2H2BrN
Peso molecular (g/mol) 119.95
Sinónimo Bromoacetonitrile, Bromomethyl Cyanide, Cyanomethyl Bromide, Acetonitrile, bromo- (6CI,7CI,8CI,9CI), 2-Bromoacetonitrile, Bromoacetonitrile, Bromomethyl cyanide, Cyanomethyl bromide
Nombre IUPAC 2-bromoacetonitrilo
SMILES BrCC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromoacetonitrile
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C2H2BrN/c3-1-2-4/h1H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.9371