Learn More
Ácido 2-bromoacético, TRC
Código de producto. 30335730
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30335730 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30335730 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB67907510G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromoacetic acid
CAS 79-08-3
Notas de grado de pureza GC
Fórmula molecular C2 H3 Br O2
Cantidad 10 g
Sinónimo Acetic acid, bromo- (8CI,9CI), 2-Bromoacetic acid, 2-Bromoethanoic acid, Bromoacetate ion, Bromoacetic acid, Bromoethanoic acid, Carboxymethyl bromide, MBAA, Monobromoacetic acid, NSC 141, To NTu, α-Bromoacetic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C2H3BrO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)
SMILES OC(=O)CBr
Nombre IUPAC ácido 2-bromoacético
Peso molecular (g/mol) 138.95
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.9316
Porcentaje de pureza >95