Learn More
Éster fenilmetílico del ácido 2-bromoacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromoacetic Acid Phenylmethyl Ester |
| CAS | 5437-45-6 |
| Fórmula molecular | C9H9BrO2 |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | Bromoacetic Acid Benzyl Ester, 2-Bromoacetic Acid Benzyl Ester, Benzyl 2-Bromoacetate, Benzyl Bromoacetate, Bromoacetic Acid Benzyl Ester, Merbac 35, NSC 16114, NSC 23980, Phenylmethyl Bromoacetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9BrO2/c10-6-9(11)12-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2 |
| SMILES | BrCC(=O)OCc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | bencilo 2-bromoacetato |
| Peso molecular (g/mol) | 229.07 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 227.9786 |