Learn More
Éster fenilmetílico del ácido 2-bromoacético, TRC
Código de producto. 30330596
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30330596 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30330596 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB67911550G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromoacetic Acid Phenylmethyl Ester
CAS 5437-45-6
Fórmula molecular C9H9BrO2
Cantidad 50 g
Sinónimo Bromoacetic Acid Benzyl Ester, 2-Bromoacetic Acid Benzyl Ester, Benzyl 2-Bromoacetate, Benzyl Bromoacetate, Bromoacetic Acid Benzyl Ester, Merbac 35, NSC 16114, NSC 23980, Phenylmethyl Bromoacetate
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9BrO2/c10-6-9(11)12-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2
SMILES BrCC(=O)OCc1ccccc1
Nombre IUPAC bencilo 2-bromoacetato
Peso molecular (g/mol) 229.07
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.9786