Learn More
2'-bromoacetanilida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2'-Bromoacetanilide |
| CAS | 614-76-6 |
| Fórmula molecular | C8H8BrNO |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-(Acetylamino)bromobenzene, 2-Bromo-N-acetylaniline, 2'-Bromoacetanilide, N-(2- Bromophenyl)acetamide, N-Acetyl-2-bromoaniline, o-Bromoacetanilide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8BrNO/c1-6(11)10-8-5-3-2-4-7(8)9/h2-5H,1H3,(H,10,11) |
| SMILES | O=C(NC1=CC=CC=C1Br)C |
| Nombre IUPAC | N-(2-bromofenil)acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 214.06 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 212.98 |