Learn More
2'-Bromoacetanilide, 98+%, Thermo Scientific™
Código de producto. 11324586
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11324586 5 g 5 g
11334586 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11324586 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20132.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 614-76-6
Fórmula molecular C8H8BrNO
Peso molecular (g/mol) 214.06
Número MDL MFCD00099252
Clave InChI VOBKUOHHOWQHFZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-2-bromophenyl acetamide, 2'-bromoacetanilide, o-bromoacetanilide, acetamide, n-2-bromophenyl, acetanilide, 2'-bromo, n-2-bromo-phenyl-acetamide, ortho-bromoacetanilide, 2/'-bromoacetanilide, acmc-209msx, 2-bromo-n-acetylaniline
PubChem CID 136416
Nombre IUPAC N-(2-bromofenil)acetamida
SMILES CC(=O)NC1=CC=CC=C1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Bromoacetanilide
Punto de fusión 99°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2086970
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.06
Porcentaje de pureza ≥98%