Learn More
2'-Bromoacetanilida, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10822631 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10822631 5 g 5 g
10586440 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10822631 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 436330050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 614-76-6 | C8H8BrNO | 214.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 614-76-6
Fórmula molecular C8H8BrNO
Peso molecular (g/mol) 214.06
Número MDL MFCD00099252
Clave InChI VOBKUOHHOWQHFZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-2-bromophenyl acetamide, 2'-bromoacetanilide, o-bromoacetanilide, acetamide, n-2-bromophenyl, acetanilide, 2'-bromo, n-2-bromo-phenyl-acetamide, ortho-bromoacetanilide, 2/'-bromoacetanilide, acmc-209msx, 2-bromo-n-acetylaniline
PubChem CID 136416
Nombre IUPAC N-(2-bromofenil)acetamida
SMILES CC(=O)NC1=CC=CC=C1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Bromoacetanilide
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 100°C to 102°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.06
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2'-Bromoacetanilide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.