Learn More
2-Bromoacetamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromoacetamide |
| CAS | 683-57-8 |
| Fórmula molecular | C2 H4 Br N O |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 2-Bromoacetamide, Bromoacetamide, NSC 77371, α-Bromoacetamide, Bromoacetamide, NSC 77371, α-Bromoacetamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H4BrNO/c3-1-2(4)5/h1H2,(H2,4,5) |
| SMILES | NC(=O)CBr |
| Nombre IUPAC | 2-bromoacetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 137.96 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 136.9476 |