Learn More
2-Bromoacetamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11493904
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11493904 25 g 25 g
11483904 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11493904 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11926.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 683-57-8
Fórmula molecular C2H4BrNO
Peso molecular (g/mol) 137.964
Número MDL MFCD00008025
Clave InChI JUIKUQOUMZUFQT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bromoacetamide, acetamide, 2-bromo, 2-bromo-acetamide, alpha-bromoacetamide, bromacetamide, bromoacetoamide, bromo acetamide, 2-bromoacetoamide, 2-bromo acetamide, sjyhcabiktp@
PubChem CID 69632
Nombre IUPAC 2-bromoacetamida
SMILES C(C(=O)N)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromoacetamide
Punto de fusión 87°C to 90°C
Fórmula lineal BrCH2CONH2
Cantidad 25 g
Número UN UN2923
Beilstein 1739073
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.97
Porcentaje de pureza 98%