Learn More
2-Bromoacetamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10551511 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 GR
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10551511 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10221143 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10551511 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 291100250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 683-57-8 | C2H4BrNO | 137.96 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 683-57-8
Fórmula molecular C2H4BrNO
Peso molecular (g/mol) 137.96
Número MDL MFCD00008025
Clave InChI JUIKUQOUMZUFQT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bromoacetamide, acetamide, 2-bromo, 2-bromo-acetamide, alpha-bromoacetamide, bromacetamide, bromoacetoamide, bromo acetamide, 2-bromoacetoamide, 2-bromo acetamide, sjyhcabiktp@
PubChem CID 69632
Nombre IUPAC 2-bromoacetamida
SMILES C(C(=O)N)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromoacetamide
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 88°C to 91°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrCH2CONH2
Cantidad 25 g
Beilstein 02, 216
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.96
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Bromoacetamide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.