Learn More
2-Bromo (S)-Carbidopa, TRC
Código de producto. 30005974
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005974 1 mg 1 miligramo
30010467 25 mg 25 miligramos
30008998 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30005974 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6820651MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 43197-33-7
Fórmula molecular C10H13BrN2O4
Peso molecular (g/mol) 305.13
Sinónimo (S)-2-Bromo-alpha-hydrazino-4,5-dihydroxy-alpha-methylbenzenepropanoic Acid
Nombre IUPAC (2S)-3-(2-bromo-4,5-dihidroxifenil)-2-hidrazil-2-ácido metilpropanoico
SMILES C[C@@](Cc1cc(O)c(O)cc1Br)(NN)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo (S)-Carbidopa
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13BrN2O4/c1-10(13-12,9(16)17)4-5-2-7(14)8(15)3-6(5)11/h2-3,13-15H,4,12H2,1H3,(H,16,17)/t10-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.0059