Learn More
2-Bromo-p-xileno, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11476927
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11476927 100 g 100 g
11466927 25 g 25 g
11486927 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11476927 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14358.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 553-94-6 | C8H9Br | 185.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 553-94-6
Fórmula molecular C8H9Br
Peso molecular (g/mol) 185.06
Número MDL MFCD00000074
Clave InChI QXISTPDUYKNPLU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-dimethylbromobenzene, 2-bromo-p-xylene, 1-bromo-2,5-dimethylbenzene, benzene, 2-bromo-1,4-dimethyl, bromo-p-xylene, 2-bromo-1,4-dimethyl-benzene, 2,5-xylyl bromide, 2-bromo-1,4-xylene, 2,5-dimethylphenyl bromide, p-xylene, 2-bromo
PubChem CID 11121
Nombre IUPAC 2-bromo-1,4-dimetilbenceno
SMILES CC1=CC=C(C)C(Br)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-p-xylene
Punto de fusión 9°C to 10°C
Densidad 1.347
Cantidad 100 g
Índice de refracción 1.551
Beilstein 2040350
Punto de ebullición 199°C to 201°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.07
Porcentaje de pureza ≥98%