Learn More
2-bromo-N,N-dimetilpropanamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-bromo-N,N-dimethylpropanamide |
| CAS | 54537-47-2 |
| Fórmula molecular | C5H10NOBr |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H10BrNO/c1-4(6)5(8)7(2)3/h4H,1-3H3 |
| SMILES | CC(Br)C(=O)N(C)C |
| Nombre IUPAC | 2-bromo-N,N-dimetilpropanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 180.04 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 178.9946 |