Learn More
Éster metílico de 2-bromo-N-[N-[(1,1-dimetiletoxi)carbonil]-L-alanil]-N-metil-D-triptófano, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-N-[N-[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]-L-alanyl]-N-methyl-D-tryptophan Methyl Ester |
| CAS | 134781-89-8 |
| Fórmula molecular | C21 H28 Br N3 O5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H28BrN3O5/c1-12(23-20(28)30-21(2,3)4)18(26)25(5)16(19(27)29-6)11-14-13-9-7-8-10-15(13)24-17(14)22/h7-10,12,16,24H,11H2,1-6H3,(H,23,28)/t12-,16?/m0/s1 |
| SMILES | COC(=O)C(Cc1c(Br)[nH]c2ccccc12)N(C)C(=O)[C@H](C)NC(=O)OC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | 3-(2-bromo-1H-indol-3-il)-2-[metil-[(2S)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]propanoil]amino]propanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 482.368 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 481.121 |