Learn More
2-Bromo-N-metilanilina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15421328
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Unit Size:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
15421328 5 g 5 g
15431328 250 mg 250 miligramos
15411328 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15421328 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H55166.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 6832-87-7 | C7H8BrN | 186.052 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6832-87-7
Fórmula molecular C7H8BrN
Peso molecular (g/mol) 186.052
Número MDL MFCD06798064
Clave InChI SMVIAQFTVWDWDS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 334086
Nombre IUPAC 2-bromo-N-metilanilina
SMILES CNC1=CC=CC=C1Br
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-N-methylaniline
Color Marrón
Densidad 1.589 g/mL
Punto de ebullición 107°C to 109°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación 103°C (217°F)
Índice de refracción 1.607
Cantidad 5 g
Sinónimo 2-bromo-n-methylbenzenamine, acmc-20abqa, o-bromo-n-methylaniline, n-methyl-2-bromoaniline, benzenamine,2-bromo-n-methyl, 2-bromo-n-methylaniline, benzenamine, 2-bromo-n-methyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.05
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido