Learn More
2-Bromo-N-metoxi-N-metilbenzamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-N-methoxy-N-methylbenzamide |
| CAS | 899425-05-9 |
| Fórmula molecular | C9 H10 Br N O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10BrNO2/c1-11(13-2)9(12)7-5-3-4-6-8(7)10/h3-6H,1-2H3 |
| SMILES | CON(C)C(=O)c1ccccc1Br |
| Nombre IUPAC | 2-bromo-N-metoxi-N-metilbenzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 244.085 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 242.989 |