Learn More
2-Bromo-N-[4-nitro-2-(fenil-carbonil)fenil]acetamida, Mikromol™
Código de producto. 30049253
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30049253 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30049253 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0078.03
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-Bromo-N-[4-nitro-2-(fenil-carbonil)fenil]acetamida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-N-[4-nitro-2-(phenyl-carbonyl)phenyl]acetamide
CAS 2011-70-3
Nombres de analitos o componentes 2-Bromo-N-[4-nitro-2-(phenyl-carbonyl)phenyl]acetamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H11 Br N2 O4
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 2-Bromo-N-[4-nitro-2-(phenyl-carbonyl)phenyl]acetamide, Nitrazepam Imp. C (EP), Nitrazepam Impurity C
Fórmula InChI InChI=1S/C15H11BrN2O4/c16-9-14(19)17-13-7-6-11(18(21)22)8-12(13)15(20)10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2,(H,17,19)
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc(NC(=O)CBr)c(c1)C(=O)c2ccccc2
Nombre IUPAC N-(2-benzoil-4-nitrofenil)-2-bromoacetamida
Peso molecular (g/mol) 363.16
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 361.9902 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.