Learn More
2-Bromo-N-(4-clorobencil)acetamida, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15484817
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15484817 250 mg 250 miligramos
15474817 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15484817 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32130.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 934185-00-9
Fórmula molecular C9H9BrClNO
Peso molecular (g/mol) 262.531
Número MDL MFCD11226535
Clave InChI HFWRJHHLKNQBHJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-n-4-chlorobenzyl-acetamide, 2-bromo-n-4-chlorobenzyl acetamide, 2-bromo-n-4-chlorophenyl methyl acetamide
PubChem CID 16757562
Nombre IUPAC 2-bromo-N-[(4-clorofenil)metil]acetamida
SMILES C1=CC(=CC=C1CNC(=O)CBr)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-N-(4-chlorobenzyl)acetamide
Punto de fusión 129°C to 132°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.53
Porcentaje de pureza 95%